Merck
77848
Supelco
(R)-(+)-1-フェニルエタノール
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
別名:
(+)-メチルフェニルカルビノール, (R)-(+)-α-メチルベンジルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O
CAS番号:
分子量:
122.16
Beilstein:
2039798
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
グレード
for chiral derivatization
品質水準
製品種目
ChiraSelect
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D +45±1°, c = 5% in methanol
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.528
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(+)-1-Phenylethanol is a chiral derivatizating agent, which is employed for derivatizing acids for their subsequent analysis using gas chromatography as the analytical technique.
その他情報
キラル試薬であり、鏡像異性純度の測定および酸の光学分割や環状無水物およびエポキシドの不斉開環に用いられます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
77848-5ML:
77848-VAR:
77848-1ML:
77848-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
H. Niwa et al.
Tetrahedron Letters, 29, 5139-5139 (1988)
T. Rosen et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 3731-3731 (1985)
Y. Takeuchi et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2203-2203 (1987)
S.V. Ley et al.
Tetrahedron, 46, 4995-4995 (1990)
Sachiko Sugimoto et al.
Phytochemistry, 108, 189-195 (2014-12-03)
Three aromatic glycosides (1-3), two sulfur and nitrogen-containing compound glucosides (4, 5), and one flavonoid glycoside (6) were isolated from the leaves of Ixora undulata. Their structures were established by extensive 1D, 2D NMR, and HRESIMS experiments, and structure 4