Merck
857408
Sigma-Aldrich
アシッドフクシン カルシウム塩
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥60 %
別名:
アシッドマゼンタ, アシッドルビン, フクシン S, SS, SS, ST, or SIII, ルビンS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H17N3O9S3Ca
CAS番号:
分子量:
579.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder or crystals
組成
Dye content, ≥60%
テクニック
microbe id | staining: suitable
λmax
545 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Ca++].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3\C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.Ca/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;/h2-9,21H,22-23H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);/q;+2/p-2/b19-11-,21-14?;
InChI Key
SVIISRNRODSEHG-SZRYGYPJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acid fuchsine (C.I. 42685) is a sulfonated triaminotriphenylmethane. It is also known as acid magenta. At pH 12-14, acid fuchsine changes from red to colorless.
アプリケーション
Acid fuchsine is used as a biological stain in preparations including the histopathological polychrome of Pianese, the Ehrlich-Biondi triacid procedure for blood smears, and the Altmann stain for mitochondria. Various polychrome stains like the Masson polychrome variant; Van Gieson, and Mallory connective tissue stains contain Acid fuchsine.Other applications of acid fuchsine in biology and medicine involve fluorescent staining of latent fingerprints, the tracking of water flow within plants, and adding into an agar growth medium for yeasts.
適合性
Van Gieson結合組織染色への使用について認証済みです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
857408-BULK:
857408-H:
857408-VAR:
857408-25G:
857408-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)