Merck
86485
Sigma-Aldrich
テルピノレン
technical, ≥85% (GC)
別名:
4-イソプロピリデン-1-メチルシクロヘキサン, p-メタ-1-エン-8-イル-ホーメート, p-メンタ-1,4(8)-ジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1851203
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
~4.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
~0.5 mmHg ( 20 °C)
グレード
technical
アッセイ
≥85% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.491
bp
184-185 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
InChI Key
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テルピノレンは生物発生的に放出されるモノテルペンです。OH および NO3ラジカルのテルピノレンとの気相反応の動力学が研究されています。Aspergillus niger(クロコウジカビ)およびいくつかの関連する種によるテルピノレンの生体内変換が報告されています。アルミナを不均一触媒として、過酸化水素を酸化剤として使用する無水条件でのテルピノレンのエポキシ化が研究されています。テルピノレンはClausena indica(クラウセナ・インディカ)の地上部分から抽出された精油の主成分です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - Seta closed cup
引火点(℃)
61 °C - Seta closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86485-100ML:
86485-500ML:
86485-VAR:
86485-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biotransformation of monoterpenoids,(-)-and menthols, terpinolene and carvotanacetone by Aspergillus species.
Asakawa Y, et al.
Phytochemistry, 30(12), 3981-3987 (1991)
Alumina as heterogeneous catalyst for the regioselective epoxidation of terpenic diolefins with hydrogen peroxide.
Uguina MA, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 256(1), 208-215 (2006)
Tran Huy Thaia et al.
Natural product communications, 9(10), 1531-1534 (2014-12-20)
The chemical composition of Vietnamese oil samples of the aerial parts of Clausena indica (Dalz.) Oliver and C. anisum-olens (Blanco) Merryll have been investigated using a combination of chromatographic and spectroscopic techniques. C. indica essential oil contained mainly terpinolene (53.9
Kinetics of the gas-phase reactions of hydroxyl and nitrogen oxide (NO3) radicals with 2-carene, 1, 8-cineole, p-cymene, and terpinolene.
Corchnoy SB and Atkinson R.
Environmental Science & Technology Letters, 24(10), 1497-1502 (1990)
Yan Ma et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(21), 4198-4209 (2009-05-22)
Gas-phase ozonolysis of terpinolene was studied in static chamber experiments using gas chromatography coupled to mass spectrometric and flame ionisation detection to separate and detect products. Two isomers of C(7)-diacids and three isomers of C(7)-aldehydic acids were identified in the