詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
crystals
品質
LiChropur™
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- pH Standardization in Analytical Chemistry: Buffers serve as critical components in the batch-to-batch reproducibility studies for primary pH methods, ensuring high precision in pH measurement across various scientific disciplines, from pharmaceuticals to environmental science (Asakai et al., 2024).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
87708-BULK:
87708-VAR:
87708-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)