安全性情報
BCR162R
Soya-maize oil blend (fatty acid profile)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR162R
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Lipids and Fatty acids: 16:0 (n-hexadecanoic acid), Stearic acid, 9c-18:1 (n-octadecenoic acid), 9c,12c-18:2 (n-octadecadienoic acid), 9c,12c,15c-18:3 (n-octadecatrienoic acid)
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR162R-1EA:
BCR162R-5.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2