Merck
C0688000
セフォキシチン ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Cefoxitin sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N3NaO7S2
CAS番号:
分子量:
449.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefoxitin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
InChI Key
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cefoxitin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Raphaël Lepeule et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(3), 1376-1381 (2012-01-05)
We investigated the efficiency of the cephamycin cefoxitin as an alternative to carbapenems for the treatment of urinary tract infections (UTIs) due to Escherichia coli producing CTX-M-type extended-spectrum β-lactamases. The susceptible, UTI-inducing E. coli CFT073-RR strain and its transconjugant CFT073-RR
M Stegger et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 18(4), 395-400 (2012-03-21)
The recent finding of a new mecA homologue, mecA(LGA251) , with only 70% nucleotide homology to the conventional mecA gene has brought the routine testing for mecA as a confirmatory test for methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) into question. A multiplex
Marion J Skalweit et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(4), 1596-1602 (2013-01-16)
Class C cephalosporinases are a growing threat, and clinical inhibitors of these enzymes are currently unavailable. Previous studies have explored the role of Asn152 in the Escherichia coli AmpC and P99 enzymes and have suggested that interactions between C-6' or
Matthew P Kronman et al.
Pediatrics, 130(4), e794-e803 (2012-09-26)
To determine whether childhood antianaerobic antibiotic exposure is associated with the development of inflammatory bowel disease (IBD). This retrospective cohort study employed data from 464 UK ambulatory practices participating in The Health Improvement Network. All children with ≥ 2 years
Yang Tsuey-Ching et al.
Research in microbiology, 163(8), 550-556 (2012-08-23)
In Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc), the chromosomally encoded class A β-lactamase (Bla(xcc)) is expressed at a high basal level in the absence of an inducer and its expression is inducible by ampicillin. Like most of the class A β-lactamases