安全性情報
FPCOC4
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup
certified reference material, ASTM D 92 (188 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
according to ASTM® D92
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
petroleum
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
アプリケーション
Flash point standard-cleveland open cup may be used as a standard in determining the flash point of mineral base oils, which may be used as a parameter for testing the biodegradability of mineral base oils, using CEC L-33-A-93 test.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
FPCOC4-3X80ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Primary biodegradability of mineral base oils in relation to their chemical and physical characteristics
Haus F, et al.
Chemosphere, 45(6-7), 983-990 (2001)