Merck
L0650000
リンコマイシン 塩酸塩 一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Lincomycin hydrochloride monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34N2O6S · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
461.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lincomycin
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H;1H2/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;;/m1../s1
InChI Key
LFZGYTBWUHCAKF-DCNJEFSFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Lincomycin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
L0650000-1EA:
L0650000-250MG:
L0650000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ching-Chih Tseng et al.
Plant molecular biology, 82(4-5), 375-392 (2013-05-07)
RNA editing is one of the post-transcriptional processes that commonly occur in plant plastids and mitochondria. In Arabidopsis, 34 C-to-U RNA editing events, affecting transcripts of 18 plastid genes, have been identified. Here, we examined the editing and expression of
Ulrich Schreiber et al.
Photosynthesis research, 114(3), 165-177 (2013-02-15)
A new type of multi-color PAM chlorophyll fluorometer (Schreiber et al. 2012) was applied for measurements of photodamage to photosystem II (PS II) in optically thin suspensions of Chlorella (200 μg Chl l(-1)) in the presence of 1 mM lincomycin.
P Calza et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 47(6), 751-759 (2012-06-19)
In this paper, a comprehensive study of the fate of an antibiotic, lincomycin, in the aquatic environment is presented. High-resolution mass spectrometry was employed to assess the evolution of the process over time. Formation of intermediate compounds was followed by
Carmen Lozano et al.
International journal of antimicrobial agents, 40(4), 306-312 (2012-08-21)
Nine staphylococcal strains of human and animal origin with a lincomycin-resistant/erythromycin-susceptible phenotype and carrying vga genes were characterised to determine the genetic elements involved in the dissemination of these uncommon resistance genes. These strains were typed by multilocus sequence typing
Phillip A Davis et al.
Photosynthesis research, 112(3), 153-161 (2012-06-15)
Plants use light to fix carbon through the process of photosynthesis but light also causes photoinhibition, by damaging photosystem II (PSII). Plants can usually adjust their rate of PSII repair to equal the rate of damage, but under stress conditions