包装
pkg of 5 x 1.2 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
multi-component solution
関連するカテゴリー
詳細
One unit of SRM 2266 contains five ampoules of 2 mL, with each consisting of about 1.2 mL ofsolution.
SRM 2266_cert
SRM 2266_SDS
SRM 2266_cert
SRM 2266_SDS
アプリケーション
The SRM is intended for chromatographic instrumentation calibration, used in the determination of hopanes and steranes.
特徴および利点
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of three hopanes and four steranes which is obtained through two methods:
- Gravimetric preparation of the solution.
- The analytical results determined using gas chromatography.
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
17α(H)-22,29,30-trisnorhopane, 17α(H),21α(H)-30-norhopane, 17α(H),21α(H)-hopane, ααα 20R-cholestane,
ααα 20R-cholestane, ααα 20R 24S-methylcholestane, ααα 20R 24R-ethylcholestane
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
17α(H),21α(H)-22R-homohopane, 17α(H),21α(H)- 22S-homohopane, ααα 20R 24R-ethylcholestane
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
17α(H)-22,29,30-trisnorhopane, 17α(H),21α(H)-30-norhopane, 17α(H),21α(H)-hopane, ααα 20R-cholestane,
ααα 20R-cholestane, ααα 20R 24S-methylcholestane, ααα 20R 24R-ethylcholestane
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
17α(H),21α(H)-22R-homohopane, 17α(H),21α(H)- 22S-homohopane, ααα 20R 24R-ethylcholestane
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2266:4548173960043
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)