安全性情報
NIST869B
Column selectivity test mixture for liquid chromatography
NIST® SRM® 869b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 1.1 mL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
general analytical
フォーマット
multi-component solution
詳細
SRM 869b is useful for characterizing liquid chromatographic (LC) column selectivity for separation of PAHs. Applications to the assessment of column selectivity for other classes of compounds such as carotene isomers have also been demonstrated. A unit of SRM 869b consists of 5 ampoules, each containing 1.1 mL of the PAH mixture. For more inforamtion, plese refer to the SDS and COA.
SRM 869B_cert
SRM 869B_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Benzo[a]pyrene (BaP)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Dibenzo[g,p]chrysene (TBN), Phenanthro[3,4-c]phenanthrene (PhPh)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST869B:4548173369877
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)