Merck
P1061
Supelco
プロアジフェン 塩酸塩
analytical standard, ≥95%
別名:
α-フェニル-α-プロピルベンゼン酢酸2-(ジエチルアミノ)エチルエステル, N,N-ジエチルアミノエチル 2,2-ジフェニル吉草酸, SKF-525A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H31NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
389.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
122-123 °C
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
InChI Key
FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
プロアジフェン塩酸塩は、ガスクロマトグラフィ質量分析法(GC-MS)を用いるヒト尿サンプル中のO-デスメチルトラマドール、トラマドールおよびN-デスメチルトラマドールのような鎮痛薬の定量の内部標準として使用することができます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Service(技術サービス)までお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
グリベンクラミド感受性K+チャンネルを遮断します。神経性一酸化窒素シンタ-ゼおよびチトクロ-ムP450を阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1061-VAR:
P1061-500MG:
P1061-25MG:
P1061-BULK:
P1061-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
David Fuchs et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(4), 158611-158611 (2020-01-10)
Trihydroxyoctadecenoic acids (TriHOMEs) are linoleic acid-derived lipid mediators reported to be dysregulated in obstructive lung disease. In contrast to many other oxylipins, TriHOME biosynthesis in humans is still poorly understood. The association of TriHOMEs with inflammation prompted the current investigation
Amber Woodard et al.
AIMS neuroscience, 6(1), 25-42 (2020-04-29)
Neuronal nitric oxide (nNO) has been shown to affect motor function in the brain. Specifically, nNO acts in part through regulation of dopamine (DA) release, transporter function, and the elicitation of neuroprotection/neurodegeneration of neurons in conditions such as Parkinson's disease
Simultaneous determination of tramadol, O-desmethyltramadol and N-desmethyltramadol in human urine by gas chromatography?mass spectrometry
El-Sayed Y A-A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 926, 9-15 (2013)
Daniele Giovanni Ghiglioni et al.
Pharmaceutics, 12(4) (2020-04-25)
In this study, a sensitive quantitative method based on high performance liquid chromatography combined with high-resolution mass spectrometry, Q ExactiveTM-Orbitrap® was set up and applied for the determination of the immunosuppressor agents cyclosporine A and tacrolimus in novel ethanol-free ophthalmic
Joseph A Crifasi et al.
Journal of analytical toxicology, 30(8), 581-592 (2006-11-30)
Stir bar sorptive extraction is an innovative sample extraction technique that can be used to process blood, urine, and tissue samples for routine drug screening in the forensic toxicology laboratory. The Gerstel Twister desorption unit (TDU) system is a multifunctional