PHR1455
L-アスコルビン酸 6-パルミタート
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
6-O-パルミトイル-L-アスコルビン酸, L-アスコルビルパルミタート, アスコルビン酸 6-パルミタート
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000800
traceable to USP 1043105
APIファミリー
ascorbyl palmitate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 2 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
115-118 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChI Key
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascorbyl Palmitate is a lipophilic ascorbic acid derivative, used as an antioxidant in both food and cosmetics industries.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1455-2G:
PHR1455-2G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック