certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 353
traceable to Ph. Eur. X0100000
traceable to USP 1721002
APIファミリー
xylometazoline
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(C(C)(C)C)=CC(C)=C1CC2=NCCN2.Cl
InChI
1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChI Key
YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2039-500MG-PW:
PHR2039-500MG:
試験成績書(COA)