Merck
S8032
Sigma-Aldrich
アジ化ナトリウム
BioXtra
別名:
NSC 3072, アジ化水素酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaN3
CAS番号:
分子量:
65.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
99.8%
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.1% Insoluble matter
mp
370-425 °C
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
<1.0 at 276
SMILES記法
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI Key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
有機アジドを簡便に得るためのヒドロアジ化触媒
以下のための触媒:
  • 酸化的脱炭酸
  • マイケル付加反応
    • 青色蛍光コポリマー
    合成用試薬
  • 金属ホスホン酸
  • アミノ化によるアレーン
プリアノシンBの位置選択的合成に関与
飛沫防止のために手袋をお薦めしています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
金属のアジ化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S8032-100G:4548173211510
S8032-500G:4548173211534
S8032-BULK:
S8032-VAR:
S8032-25G:4548173211527
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y. Wada, et al.,
Tetrahedron, 65, 1059-1062 (2009)
Xiaohua Sun et al.
Organic letters, 9(22), 4495-4498 (2007-10-04)
A novel intermolecular cross-double-Michael addition between nitro and carbonyl activated olefins has been developed through Lewis base catalysis. The reaction took place with a large group of beta-alkyl nitroalkenes and alpha,beta-unsaturated ketone/esters, producing an allylic nitro compound in good to
H. Chen, et al.,
Macromolecules, 43, 3613-3623 (2010)
V. N. Telvekar and K. A. Sasane,
Synlett, 18, 2778-2780 (2010)
Deng-Ke Cao et al.
Inorganic chemistry, 44(10), 3599-3604 (2005-05-10)
Based on the [hydroxy(4-pyridyl)methyl]phosphonate ligand, three compounds with formula Ni{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)PO(3)}(H(2)O) (1), Cd{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)PO(3)}(H(2)O) (2), and Gd{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)P(OH)O(2)}(3).6H(2)O (3) have been synthesized under hydrothermal conditions. The crystal data for 1 are as follows: orthorhombic, space group Pbca, a = 8.7980(13) A, b =