Merck
Y0000054
プロスタグランジンE1
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(11α,13E,15S)-11,15-ジヒドロキシ-9-オキソプロスタ-13-エン酸, PGE1, アルプロスタジル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5
CAS番号:
分子量:
354.48
Beilstein:
5294062
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
alprostadil
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI Key
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Alprostadil EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0000054:
Y0000054-50MG:
Y0000054-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pierre Costa et al.
Drugs, 72(17), 2243-2254 (2012-11-23)
The global burden of erectile dysfunction (ED) is increasing. It is estimated that 8-19% of men in Europe have ED and that by 2025 the prevalence of ED worldwide will reach 322 million. The gold standard therapy for ED is
Takashi Onoe et al.
Transplantation, 95(12), 1521-1527 (2013-04-20)
Small-for-size syndrome remains the greatest limiting factor of expanding segmental liver transplantation from living donors. Portal hyperperfusion is considered to substantially contribute to small-for-size syndrome. We investigated the impact of continuous portal infusion of prostaglandin E1 (PGE1) on small-for-size grafts
Kristine J Guleserian et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 145(1), 206-213 (2012-12-19)
Bilateral pulmonary artery banding with or without ductal stenting has been performed as a resuscitative intervention for patients considered at too high risk for conventional single ventricle palliation. The purpose of the present study was to determine the outcomes using
K Schrör et al.
VASA. Zeitschrift fur Gefasskrankheiten, 33(3), 119-124 (2004-10-06)
The mechanisms of anti-ischemic effects of PGE1 in patients with peripheral arterial occlusive disease (PAD) are probably complex and clearly not limited to a direct vasodilator action. In addition to the known effects on blood flow, viscosity, fibrinolysis and platelet
Lisbeth Svensson et al.
Infection and immunity, 82(10), 4307-4314 (2014-07-30)
Platelet activation and aggregation have been reported to occur in response to a number of Gram-positive pathogens. Here, we show that platelet aggregates induced by Streptococcus pyogenes were unstable and that viable bacteria escaped from the aggregates over time. This