Merck
Y0000554
ジゴキシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
12β-ヒドロキシジギトキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H64O14
CAS番号:
分子量:
780.94
Beilstein:
77011
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
digoxin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]2C)O[C@H]3[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]3C)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
InChI Key
LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Digoxin for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
P-糖タンパク質(Pgp)の基質である強心配糖体です。Pgpの発現を上方調製し、ステロイド生体異物受容体(SXR)を下方調整します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000554-10MG:
Y0000554:
Y0000554-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Robert C Bourge et al.
The American journal of medicine, 126(8), 701-708 (2013-03-16)
Heart failure is a leading cause of hospital admission and readmission in older adults. The new United States healthcare reform law has created provisions for financial penalties for hospitals with higher than expected 30-day all-cause readmission rates for hospitalized Medicare
Chang Gong et al.
Cancer research, 74(16), 4341-4352 (2014-07-02)
Phyllodes tumors of breast, even histologically diagnosed as benign, can recur locally and have metastatic potential. Histologic markers only have limited value in predicting the clinical behavior of phyllodes tumors. It remains unknown what drives the malignant progression of phyllodes
Ali Ahmed et al.
The American journal of medicine, 127(1), 61-70 (2013-11-22)
Heart failure is the leading cause for hospital readmission, the reduction of which is a priority under the Affordable Care Act. Digoxin reduces 30-day all-cause hospital admission in chronic systolic heart failure. Whether digoxin is effective in reducing readmission after
Georg Petschenka et al.
Proceedings. Biological sciences, 280(1759), 20123089-20123089 (2013-03-22)
Because cardenolides specifically inhibit the Na(+)K(+)-ATPase, insects feeding on cardenolide-containing plants need to circumvent this toxic effect. Some insects such as the monarch butterfly rely on target site insensitivity, yet other cardenolide-adapted lepidopterans such as the oleander hawk-moth, Daphnis nerii
Mihai Gheorghiade et al.
European heart journal, 34(20), 1489-1497 (2013-04-18)
Digoxin is recommended for long-term rate control in paroxysmal, persistent, and permanent atrial fibrillation (AF). While some analyses suggest an association of digoxin with a higher mortality in AF, the intrinsic nature of this association has not been examined in