Merck
24135
Sigma-Aldrich
1-プロパノール
≥99% (GC), purum
別名:
プロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
1098242
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99% (GC)
アプリケーション:
microbiology
bp:
97 °C (lit.)
蒸気圧:
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
700 °F
expl. lim.
13.7 %
不純物
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Propanol is a linear alcohol. It exhibits Debye-type relaxation process which resembles the α-relaxation and Johari-Goldstein type β-relaxation features of the supercooled liquids (nonhydrogen-bonding type). It has been tested as a substitute of the fuel for various fuel cells. Its biosynthesis from glucose using Escherichia coli strain has been proposed.
アプリケーション
1-Propanol has been employed as solvent for the synthesis of mesoporous alumina.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24135-VAR-R:
24135-20L-R:
24135-2.5L-R:
24135-4L-R:
24135-6X1L-R:
24135-1L-R:4548173350943
24135-4X5L-R:
24135-2L-R:
24135-5L-R:
24135-BULK-R:
24135-4X2.5L-R:
24135-20KG-R:
24135-25L-R:
24135-160KG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mesoporous alumina (I): comparison of synthesis schemes using anionic, cationic, and non-ionic surfactants.
Ray JC, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1), 183-190 (2007)
Dynamics of glass-forming liquids. III. Comparing the dielectric α-and β-relaxation of 1-propanol and o-terphenyl.
Hansen C, et al.
J. Chem. Phys. , 107, 1086-1093 (1997)
Evaluation of Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol in a Direct Oxidation Polymer-Electrolyte Fuel Cell A Real-Time Mass Spectrometry Study.
Wang J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142(12), Wang J-Wang J (1995)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose
David Fernandez Rivas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(6), 1252-1259 (2012-05-23)
Micromachined pits on a substrate can be used to nucleate and stabilize microbubbles in a liquid exposed to an ultrasonic field. Under suitable conditions, the collapse of these bubbles can result in light emission (sonoluminescence, SL). Hydroxyl radicals (OH()) generated