Merck
30721
Sigma-Aldrich
塩酸
≥37%, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, APHA: ≤10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品名
塩酸, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
アッセイ
≥37%
フォーム
liquid
不純物
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% ammonium (NH4)
≤0.005% non-volatile matter
強熱残分
≤0.0005% (as SO4)
APHA: ≤10
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤1 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.02 mg/kg
Be: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • アルミニウム電極を指標として使用して、鶏糞浸出液からの銅の抽出を監視します。: 鶏糞からの銅の抽出プロセスでは塩酸が使用され、環境および廃棄物管理におけるその役割が実証されています(Kugeria et al., 2019)。
  • ブラーツク貯水池(ロシア)南部の底質の組成と物理化学的特性。: この研究では、塩酸を使用して貯水池の堆積物の組成と特性を分析し、水質評価と環境モニタリングに貢献しています(Rzetala et al., 2019)。
  • 高純度ナノ構造γアルミナ粉末製造のための二次アルミニウムドロスからの強化アルミナ回収: 速度論的研究:アルミニウムドロスからアルミナを回収するために塩酸が使用され、リサイクルと材料科学におけるその重要性が強調されています(Mahinroosta et al., 2018)。
  • オーストラリアの海洋堆積物由来の Phomopsis sp. 由来のサイトカラシン(CMB-M0042F): 酸媒介分子内環化付加が化学的多様性を強化。: この研究は、塩酸が分子内環化付加を促進し、天然物合成における化学的多様性を強化することを実証しています(Shang et al., 2017)。
  • パキスタンのさまざまな地域から押収された違法薬物サンプルの微生物および化学分析。: 塩酸は違法薬物の化学分析に使用され、法医学および法執行活動に役立っています (Hussain et al., 2016)。
その他情報
カタログ番号30721-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル30721-2.5Lをご注文ください。
カタログ番号30721-4X2.5L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル30721-2.5L-Mをご注文ください。
カタログ番号30721-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル30721-1Lをご注文ください。
カタログ番号30721-6X1L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル30721-1L-Mをご注文ください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30721-1L:4548173254890
30721S-4X2.5L-D:
30721-144X2.5L-GL:
30721-144X2.5L-D:
30721-1L-GL:4548173356372
30721-BULK:
30721-RSAMPLE:
30721S-4X2.5L:
30721S-2.5L:
30721-4X2.5L:4548173254920
30721-6X1L:4548173254944
30721-2.5L:4548173254906
30721-72X2.5L-GL:
30721-65KG-H:
30721-6X1L-GL:
30721N-144X2.5L:
30721-235KG-H:
30721-VAR:
30721S-6X1L:
30721-72X2.5L-D:
30721-72X2.5L:4548173254951
30721-144X2.5L:4548173254883
30721-2.5L-GL:4548173254913
30721S-1L:
30721-4X2.5L-GL:4548173254937
30721-30KG-H:
30721N-144X2.5L-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
硝酸 puriss. p.a., 65.0-67.0%
Sigma-Aldrich
84378
硝酸
塩酸 fuming, 37%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
SAFC
1.00314
塩酸
ADSORPTION OF IRON BY ANION EXCHANGE RESINS FROM HYDROCHLORIC ACID SOLUTIONS1.
Moore GE and Kraus KA.
Journal of the American Chemical Society, 72(12), 5792-5793 (1950)
THE HYDROLYSIS OF CHITIN BY CONCENTRATED HYDROCHLORIC ACID, AND THE PREPARATION OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT SUBSTRATES FOR LYSOZYME.
J A RUPLEY
Biochimica et biophysica acta, 83, 245-255 (1964-11-01)
Daejin Kim et al.
Environmental science & technology, 49(16), 9452-9459 (2015-06-25)
The rare earth elements (REEs) such as neodymium, praseodymium, and dysprosium were successfully recovered from commercial NdFeB magnets and industrial scrap magnets via membrane assisted solvent extraction (MSX). A hollow fiber membrane system was evaluated to extract REEs in a
Quantitative estimation of sialic acids. II. A colorimetric resorcinol-hydrochloric acid method.
L SVENNERHOLM
Biochimica et biophysica acta, 24(3), 604-611 (1957-06-01)
Jay G Hosking et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 1005-1015 (2014-10-21)
Successful decision making often requires weighing a given option's costs against its associated benefits, an ability that appears perturbed in virtually every severe mental illness. Animal models of such cost/benefit decision making overwhelmingly implicate mesolimbic dopamine in our willingness to