Merck
793582
Sigma-Aldrich
ヨウ化カリウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KI
CAS番号:
分子量:
166.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri
アッセイ
99%
形状
powder or crystals
品質
free-flowing
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヨウ化カリウムは無機ナトリウム塩です。有機合成におけるヨウ化物源として使用されます。酸化剤の存在下で、芳香族炭化水素および有機タリウム化合物をヨウ素化します。酸の存在下で一部のエーテルを切断するための試薬としても使用されます。
アプリケーション
ヨウ化カリウムは、塩酸の存在下で酸化グラフェンを還元するための還元剤として使用できます。エネルギーデバイス用の固体高分子電解質の調製におけるドーパントとしても使用されます。
特徴および利点
  • 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うことはありません
  • エコロジー–包装にくっつかないので廃棄物が減ります
  • 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793582-100G:4548174001158
793582-BULK:
793582-VAR:
793582-1KG:4548173370729
793582-500G:4548174001165
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Danick Reynard et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(32), 7250-7257 (2020-04-09)
The MnIII /MnII redox couple with a standard potential of +1.51 V versus the standard hydrogen electrode (SHE) has attracted interest for the design of V/Mn redox flow batteries (RFBs). However, MnIII disproportionation leads to a loss of capacity, an increase
Pietro Santulli et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(1), 49-60 (2014-11-08)
Are protein oxidative stress markers [thiols, advanced oxidation protein products (AOPP), protein carbonyls and nitrates/nitrites] in perioperative peritoneal fluid higher in women with histologically proven endometriosis when compared with endometriosis-free controls? Protein oxidative stress markers are significantly increased in peritoneal
Dongjian Zhang et al.
Journal of drug targeting, 23(2), 180-190 (2014-10-21)
Necrosis-avid agents are a class of compounds that selectively accumulate in the necrotic tissues after systemic administration, which can be used for in vivo necrosis imaging and targeted therapies. In order to search for a necrosis-avid tracer agent with improved
Sungwook Choung et al.
Environmental science & technology, 48(16), 9684-9691 (2014-08-05)
Bentonite, which is used as an engineered barrier in geological repositories, is ineffective for sorbing anionic radionuclides because of its negatively charged surface. This study modified raw bentonite using a cationic surfactant (i.e., hexadecyltrimethylammonium [HDTMA]-Br) to improve its sorption capability
Ilzira A Minigalieva et al.
International journal of molecular sciences, 16(9), 22555-22583 (2015-09-24)
Stable suspensions of NiO and Mn₃O₄ nanoparticles (NPs) with a mean (±s.d.) diameter of 16.7±8.2 and 18.4±5.4 nm, respectively, purposefully prepared by laser ablation of 99.99% pure nickel or manganese in de-ionized water, were repeatedly injected intraperitoneally (IP) to rats
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.