Merck
215929
Sigma-Aldrich
ヨウ素酸カリウム
ACS reagent, 99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KIO3
CAS番号:
分子量:
214.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99.4-100.4% (ACS specification)
99.5%
形状
powder
不純物
≤0.005% N compounds
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
560 °C (lit.)
密度
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
KIO3は、放射線防護におけるKIの代替として使用できます。γ線によるKIO3の熱劣化の速度論的研究は、分解速度は増加するものの活性化エネルギーは照射により減少することを示唆しています。
アプリケーション
ヨウ素酸カリウム(KIO3)は、植物サンプル中の加水分解性タンニン(ガロタンニンおよびエラジタンニン)の測定における酸化剤として使用できます。また、ポリアニリン、ポリ(o-アニシジン)、ポリ[アニリン-co-(o-アニシジン)およびTiO2ナノ粒子の調製にも使用できます。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215929-VAR:
215929-500G:4548173993034
215929-BULK:
215929-12KG:4548173993027
215929-100G:4548173993010
215929-2.5KG:
215929-4X2.5KG:
215929-5G:4548173993041
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermal decomposition kinetics of potassium iodate.
Muraleedharan K.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 114(2), 491-496 (2013)
Mechanistic study of osmium (VIII) promoted oxidation of crotonic acid by aqueous alkaline solution of potassium iodate
Singh B, et al.
Indian Journal of Chemistry, 54, 1387-1393 (2015)
Yawen Wang et al.
Journal of colloid and interface science, 430, 31-39 (2014-07-07)
In this paper, we report a novel polyol process to synthesize highly water-dispersible anatase titanium dioxide (TiO2) nanoparticles (∼5 nm) by the introduction of inorganic oxidizing agent--KIO3. The obtained TiO2 nanoparticles are well dispersible in water at pH≥5.0 and the
Synthesis and properties of polyaniline, poly (o-anisidine), and poly [aniline-co-(o-anisidine)] using potassium iodate oxidizing agent
Neetika M, et al.
High Performance Polymers (2016)
Paul W Hartzfeld et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(7), 1785-1790 (2002-03-21)
A widely used method for analyzing hydrolyzable tannins afer reaction with KIO(3) has been modified to include a methanolysis step followed by oxidation with KIO(3). In the new method, hydrolyzable tannins (gallotannins and ellagitannins) are reacted at 85 degrees C