Merck
79622
Sigma-Aldrich
リン酸
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
別名:
オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder or crystals
品質
crystallized
不純物
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
~40 °C
溶解性
water: 850 g/L at 20 °C
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リン酸(H3PO4)はオルトリン酸としても知られています。さまざまな製造プロセスにおける中間体または試薬となります。リン酸は、肥料、洗剤、その他の家庭用洗剤に含まれています。
本製品はリン酸(結晶)です。
アプリケーション
リン酸は、研究において酸化剤として用いられています1。リン酸アンモニウムの合成に用いられています。
リン酸は以下の用途で使用されます:
  • イミンへの求核付加反応の触媒として。
  • 多孔質リン酸ベースのジオポリマーの合成。
  • 無水酢酸活性化剤の存在下での単純な脂肪族アルコールからのモノアルキルホスフェートの合成。
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
注意
本製品は固体ですが、50℃まで加熱すると液体になります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79622-6X500G:
79622-100G:4548173946146
79622-1KG:4548173946153
79622-VAR-D:
79622-VAR:
79622-500G:4548173946160
79622-BULK:
79622-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Christian Reichel et al.
Drug testing and analysis, 9(11-12), 1721-1730 (2017-09-21)
Luspatercept (ACE-536, ACVR2B-Fc), a fusion protein consisting of the extracellular domain of ActRIIB receptor and the Fc-part of human immunoglobulin G1 (IgG1), is currently under clinical development (Phase III). It stimulates the formation of red blood cells and hence may
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 67-67 (1994)
Li Yan Chan et al.
The Journal of organic chemistry, 78(17), 8826-8832 (2013-08-07)
A simple and efficient method is developed for Pd-catalyzed ortho-acetoxylation using organophosphates, namely, benzylic phosphonic and aryl phosphoric monoacids, as the directing group.
Amit Kumar Sinha et al.
PloS one, 9(4), e95319-e95319 (2014-04-18)
Oxidative stress and the antioxidant response induced by high environmental ammonia (HEA) were investigated in the liver and gills of three freshwater teleosts differing in their sensitivities to ammonia. The highly ammonia-sensitive salmonid Oncorhynchus mykiss (rainbow trout), the less ammonia
Alessio Ciulli et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(16), 4992-5000 (2006-08-04)
Mapping interactions at protein-ligand binding sites is an important aspect of understanding many biological reactions and a key part of drug design. In this paper, we have used a fragment-based approach to probe "hot spots" at the cofactor-binding site of