Merck
71890
Sigma-Aldrich
過硫酸ナトリウム
purum p.a., ≥98% (RT)
別名:
ペルオキソ二硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S2O8
CAS番号:
分子量:
238.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<0.0001 hPa
品質水準
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥98% (RT)
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
pH
2.5-4
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
過硫酸ナトリウム(ペルオキソ二硫酸ナトリウム)は無機ナトリウム塩です。本化合物は安価で環境に優しい酸化剤です。漂白剤および染髪料に幅広く使用されています。
アプリケーション
過硫酸ナトリウム(ペルオキソ二硫酸ナトリウム)は、O-フェニルカルバメートとアレーンのパラジウム触媒CH結合官能化反応の酸化試薬として使用できます。メタクリル酸ヒドロキシエチル(HEMA)ゲルディスクの調製に必要な開始剤溶液の構成に使用できます。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71890-VAR:
71890-VAR-D:
71890-5KG:4548173964539
71890-6X1KG:
71890-500G:4548173964522
71890-BULK:
71890-1KG:4548173964515
文書ライブラリにアクセスする
Esther Eljarrat-Binstock et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 45(8), 2543-2548 (2004-07-28)
To assess the corneal iontophoretic delivery of gentamicin by drug-loaded hydrogel probe, and to determine the resultant ocular disposition and elimination of the drug from the cornea and anterior chamber. Corneal iontophoresis of gentamicin sulfate was studied in healthy white
Chia-Hsien Yen et al.
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 2097-2102 (2011-01-25)
In this study, batch experiments were conducted to evaluate the feasibility of petroleum-hydrocarbon contaminated soil remediation using persulfate oxidation. Various controlling factors including different persulfate and ferrous ion concentrations, different oxidants (persulfate, hydrogen peroxide, and permanganate), and different contaminants (diesel
José Fenoll et al.
Journal of hazardous materials, 244-245, 370-379 (2012-12-29)
The photocatalytic degradation of sixteen substituted phenylurea herbicides (PUHs) in pure water has been studied using zinc oxide (ZnO) and titanium dioxide (TiO(2)) as photocatalyst under artificial light irradiation. Photocatalytic experiments showed that the addition of these chalcogenide oxides in
Xiaodan Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(16), 5837-5844 (2010-04-03)
By palladium catalysis, the C-H bond functionalization of O-phenylcarbamates with simple arenes has been achieved using sodium persulfate (Na(2)S(2)O(8)), an inexpensive, easy-to-handle, and environmentally friendly oxidant. This oxidative cross-coupling involves two aromatic C-H bonds undergoing concomitant oxidation to furnish a
Chenju Liang et al.
Chemosphere, 70(3), 426-435 (2007-08-19)
In situ chemical oxidation with persulfate anion (S2O82*) is a viable technique for remediation of groundwater contaminants such as trichloroethylene (TCE). An accelerated reaction using S2O82* to destroy TCE can be achieved via chemical activation with ferrous ion to generate