Merck
96495
Sigma-Aldrich
硫酸亜鉛 一水和物
purum p.a., ≥99.0% (KT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnSO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
179.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (KT)
形状
powder
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
InChI Key
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Zinc sulfate monohydrate may be used in the following studies:
  • Preparation of rayon, sprays (used in agriculture) and dyes.
  • As a precipitation reagent during the preparation of sample solution for ultra high pressure liquid chromatographic (UHPLC) analysis.
  • Preparation of ZnO nanocrystals, via sol-gel incineration technique.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96495-1KG:4548173184319
96495-BULK:
96495-250G:4548173184326
96495-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiří Plíšek et al.
Journal of separation science, 36(23), 3702-3708 (2013-10-15)
Biomarkers, 25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 , are important indicators of the vitamin D general status and are monitored in several pathophysiological disorders, such as osteoporosis, diabetes, heart disease, etc. A novel ultra-HPLC with MS/MS methodology for the analysis of
Perry DL.
Handbook of Inorganic Compounds, 457-457 (1995)
High yield synthesis and characterization of aqueous stable zinc oxide nanocrystals using various precursors.
Swati G, et al.
J. Alloy Compounds, 571, 1-5 (2013)