Merck
307491
Sigma-Aldrich
硫酸亜鉛 一水和物
≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnSO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
179.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
≥99.9% trace metals basis
フォーム:
powder
溶解性:
water: soluble(lit.)
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
溶解性
water: soluble(lit.)
SMILES記法
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
InChI Key
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Fabrication and Characterizations of Hot-Melt Extruded Nanocomposites Based on Zinc Sulfate Monohydrate and Soluplus.: This study details the preparation and characterization of nanocomposites using zinc sulfate monohydrate and Soluplus via hot-melt extrusion. The research highlights the potential applications of these nanocomposites in enhancing the bioavailability of pharmaceutical compounds (Lee et al., 2017).
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307491-100G:4548173132587
307491-BULK:
307491-500G:4548173132594
307491-VAR:
307491-5G:4548173132600
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Perry DL.
Handbook of Inorganic Compounds, 457-457 (1995)
Jiří Plíšek et al.
Journal of separation science, 36(23), 3702-3708 (2013-10-15)
Biomarkers, 25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 , are important indicators of the vitamin D general status and are monitored in several pathophysiological disorders, such as osteoporosis, diabetes, heart disease, etc. A novel ultra-HPLC with MS/MS methodology for the analysis of
High yield synthesis and characterization of aqueous stable zinc oxide nanocrystals using various precursors.
Swati G, et al.
J. Alloy Compounds, 571, 1-5 (2013)