Merck
M37889
Sigma-Aldrich
メチルシクロヘキサン
ReagentPlus®, 99%
別名:
ヘキサヒドロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH3
CAS番号:
分子量:
98.19
Beilstein:
505972
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
545 °F
expl. lim.
6.7 %
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
密度
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルシクロヘキサンは以下の用途で溶媒として使用できます:
  • Au/TiO2触媒によるスチルベンの好気的エポキシ化.
  • クロム触媒による選択的エチレンオリゴマー化.
  • ABA型オレフィントリブロックコポリマーの調製.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M37889-VAR:
M37889-18L-CS:
M37889-18L:
M37889-1L:
M37889-20L:4548173955902
M37889-2L:
M37889-100ML:4548173955889
M37889-25ML:
M37889-BULK:
M37889-500ML:4548173955896
M37889-2.5L:4548173925400
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Peroxide-mediated Alkyl-Alkyl coupling of dialkylzinc: A useful tool for synthesis of ABA-Type Olefin triblock copolymers
Kim S, et al.
Macromolecules, 51, 4821-4828 (2018)
Solvent and oxidant effects on the Au/TiO2-catalyzed aerobic epoxidation of stilbene
Lignier P, et al.
Catalysis Today, 138, 50-54 (2008)
Selective ethylene oligomerization with chromium complexes bearing pyridine-phosphine ligands: influence of ligand structure on catalytic behavior
Yang Y, et al.
Organometallics, 33, 5749-5757 (2014)
Liliana Martelo et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(48), 15023-15029 (2015-11-10)
Phasor plots of the fluorescence intensity decay (plots of the Fourier sine transform versus the Fourier cosine transform, for one or several angular frequencies) are being increasingly used in studies of homogeneous and heterogeneous systems. In this work, the phasor
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at