安全性情報
04963
Sigma-Aldrich
Lyticase Bacillus subtilis(枯草菌)由来
≥500 U/mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
liquid
viscous liquid
品質水準
比活性
≥500 U/mL
溶解性
H2O: 1:10, clear, colorless to very faintly green
適合性
corresponds for SDS-PAGE
保管温度
−20°C
単位の定義
1U corresponds to the amount of enzyme which decreases the absorbance at 800 nm by 0.001 per minute at pH 7.5 and 25 C (Yeast, Cat. No. 51475, as substrate).
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04963-BULK:
04963-1G:
04963-5G:
04963-VAR:
04963-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.