Merck
47729
Sigma-Aldrich
N-ホルミル-Met-Leu-Phe
≥99.0% (TLC), BioXtra
別名:
N-ホルミル-L-メチオニル-L-ロイシル-L-フェニルアラニン, fMLF, fMLP(誤称ですが広く使用されています), 走化性ペプチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H31N3O5S
CAS番号:
分子量:
437.55
Beilstein:
2315783
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
N-ホルミル-Met-Leu-Phe, BioXtra, ≥99.0% (TLC)
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
white
溶解性
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
遺伝子情報
human ... FPR1(2357)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
NFor-Met-Leu-Phe
アプリケーション
1.4 回目と 5 回目のアプリケーションはアクセスできません
2.3 回目のアプリケーションは関連性がありません
生物化学的/生理学的作用
N-ホルミル-Met-Leu-Pheは強力な走化性ペプチドかつホルミルペプチド受容体(FPR)作動薬で、マクロファージの代謝バーストを誘導し、呼吸数の増加、リソソーム酵素の分泌およびスーパーオキシドアニオン産生の亢進も伴います。
強力な走化性ペプチドマクロファージの代謝バーストを誘導し、呼吸数、リソソーム酵素の分泌、スーパーオキシドアニオン産生の増加を伴います。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47729-VAR-F:
47729-BULK-F:
47729-10MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Dahlgren et al.
Blood, 95(5), 1810-1818 (2000-02-26)
A D-methionine-containing peptide, Trp-Lys-Tyr-Met-Val-D-Met-NH(2) (WKYMVm), featuring a unique receptor specificity was investigated with respect to its ability to activate neutrophil effector functions. The peptide was found to be more potent than the N-formylated peptide N-formyl-Met-Leu-Phe (fMLF) at inducing neutrophil chemotaxis
Karama Makni-Maalej et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 189(9), 4657-4665 (2012-09-25)
Superoxide anion production by the neutrophil NADPH oxidase plays a key role in host defense; however, excessive superoxide production is believed to participate to inflammatory reactions. Neutrophils express several TLR that recognize a variety of microbial motifs or agonists. The
J James B Edelman et al.
Shock (Augusta, Ga.), 39(2), 149-154 (2013-01-18)
Persistent alteration to host polymorphonuclear cell (PMN) physiology has been demonstrated after cardiac surgery performed with cardiopulmonary bypass (CPB). However, to date, PMN physiology and function beyond the first 24 h have not been investigated after cardiac surgery performed without
Loïc Rolas et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 57(3), 1163-1171 (2012-10-20)
Cirrhosis is commonly accompanied by impaired defense functions of polymorphonuclear leucocytes (PMNs), increased patient susceptibility to infections, and hepatocellular carcinoma (HCC). PMN antimicrobial activity is dependent on a massive production of reactive oxygen species (ROS) by nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
Jing Wang et al.
Nature immunology, 14(1), 34-40 (2012-11-13)
Acute inflammatory responses are important in host defense, whereas dysregulated inflammation results in life-threatening complications. Here we found that paired immunoglobulin-like type 2 receptor alpha (PILRα), an inhibitory receptor containing immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs), negatively regulated neutrophil infiltration during