アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
437.55
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
テクニック
activity assay: suitable
溶解性
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
遺伝子情報
human ... FPR1(2357)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
研究分野:細胞シグナリング
アプリケーション
- 好中球で実施するジグモンドチャンバーを用いる走化性アッセイにおける勾配の作製
- 好中球走化性アッセイ
- N-ホルミル-Met-Leu-Pheの刺激を受けたヒト多形核白血球(PMN)のシグナル伝達経路における、MAPK活性化プロテインキナーゼ-2(MAPKAPK-2)および/またはp38の関与の有無の判定
生物化学的/生理学的作用
抗体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3506-5MG:
F3506-500MG:
F3506-50MG:
F3506-BULK:
F3506-VAR:
F3506-10MG:
F3506-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック