アッセイ
≥93% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −48±3°, c = 1% in ethanol
色
white to faint beige
溶解性
H2O: soluble
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI Key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:グラム陽性菌。
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
74675-VAR:
74675-1G:
74675-5G:
74675-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック