品質水準
100
200
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
crystals
光学活性
[α]20/D +17±1°, c = 5% in H2O
テクニック
ligand binding assay: suitable
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
色
colorless
mp
197-199 °C (dec.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
Cl.Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.2ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
InChI Key
HGBAVEGDXFHRQP-FHNDMYTFSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
75440-VAR:
75440-INTR:
75440-25G:
75440-100G:
75440-5G:
75440-BULK:
試験成績書(COA)