安全性情報
93017
Sigma-Aldrich
SSCバッファー 20x
for Northern and Southern blotting, solution
別名:
20x SSC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
solution
テクニック
Southern blotting: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.0±0.2
密度
1.16 g/mL at 20 °C
保管温度
room temp
詳細
SSCバッファー20倍濃縮は、サザンおよびノーザンブロット法の標準試薬です。この濃縮製剤は、そのまま使用または希釈して使用することにより、0.5倍という低濃度のSSC作業溶液を作成できます。
アプリケーション
適した用途:
  • ハイブリダイゼーション用の核酸の準備
  • ノーザンブロットおよびサザンブロット用のハイブリダイゼーションバッファー
  • ノーザンブロットおよびサザンブロット用の洗浄バッファー
特徴および利点
  • そのまま使用可能な便利な液体
  • ハイブリダイゼーションでの多目的使用
  • 必要な濃度に簡単に希釈
構成
SSCバッファー20倍濃縮には、3M NaClに0.3 Mクエン酸ナトリウムが含まれています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93017-10L-F:
93017-VAR-F:
93017-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guanghua Yang et al.
BMC biology, 11, 86-86 (2013-07-23)
Human pluripotent stem cells (hPSCs) hold great promise for applications in regenerative medicine. However, the safety of cell therapy using differentiated hPSC derivatives must be improved through methods that will permit the transplantation of homogenous populations of a specific cell
Sterghios A Moschos et al.
BMC genomics, 8, 240-240 (2007-07-21)
At present, nothing is known of the role of miRNAs in the immune response in vivo despite the fact that inflammation is thought to underlie multiple acute and chronic diseases. In these circumstances, patients are commonly treated with corticosteroids such
プロトコル
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
関連コンテンツ
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.