Merck
94577
Sigma-Aldrich
DL-α-ヒドロキシグルタル酸 二ナトリウム塩
≥95.0% (GC)
別名:
(RS)-2-ヒドロキシペンタン二酸 二ナトリウム塩, 2-ヒドロキシグルタル酸二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H6O5Na2
CAS番号:
分子量:
192.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
powder or crystals
不純物
≤6.0% water
保管温度
2-8°C
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
DZHFTEDSQFPDPP-UHFFFAOYSA-L
生物化学的/生理学的作用
α-ヒドロキシグルタル酸のD-(またはR-)エナンチオマーは、診断価値の癌関連バイオマーカーであるのに対し、α-ヒドロキシグルタル酸のL-(またはS-)エナンチオマーは、特定の神経代謝、遺伝性疾患のバイオマーカーです。真核生物の生理機能は知られていません。脳に毒性を示し、脳腫瘍を発症しやすくなります。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94577-VAR:
94577-BULK:
94577-500MG:
94577-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cancer-associated IDH mutations: biomarker and therapeutic opportunities
K E Yen
Oncogene (2010)
Fang Wang et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6132), 622-626 (2013-04-06)
A number of human cancers harbor somatic point mutations in the genes encoding isocitrate dehydrogenases 1 and 2 (IDH1 and IDH2). These mutations alter residues in the enzyme active sites and confer a gain-of-function in cancer cells, resulting in the
Cancer-associated IDH1 mutations produce 2-hydroxyglutarate
Lenny Dang
Nature (2009)
Cancer: A metabolic metamorphosis.
Abigail S Krall et al.
Nature, 496(7443), 38-40 (2013-04-05)
Jelena Lazovic et al.
Neuro-oncology, 14(12), 1465-1472 (2012-10-24)
The arginine 132 (R132) mutation of isocitrate dehydrogenase -1 (IDH1(R132)) results in production of 2-hydroxyglutarate (2-HG) and is associated with a better prognosis compared with wild-type (WT) in glioma patients. The majority of lower-grade gliomas express IDH1(R132), whereas this mutation
プロトコル
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC