Merck
A0262
Sigma-Aldrich
アセチルリン酸リチウムカリウム
≥85% (elemental analysis), powder
別名:
アセチルリン酸 リチウムカリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOP(O)(OK)(OLi)
CAS番号:
分子量:
184.06
Beilstein:
5689718
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
アセチルリン酸リチウムカリウム, high-energy phosphate donor
品質水準
アッセイ
≥85% (elemental analysis)
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: 25 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[K+].CC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アセチルリン酸リチウムカリウム:
  • CpxRレシーバードメイン(CpxRRD)結晶を浸漬してそのリン酸化体を得るためのx線結晶解析におけるCpxR(転写因子)の基質として使用されていま
  • リン酸モノエステルの酵素合成を改善するためにさまざまなヒドロキシ化合物において複数の酵素を用いて多種多様な天然・人工有機リン酸供与体をスクリーニングする研究におけるリン酸(P)供与体として使用される可能性もあります
  • in vitro 翻訳反応用のpremixAを調製するために使用されています
生物化学的/生理学的作用
アセチルリン酸リチウムカリウムは、アセチルリン酸の供給源として広く使用されています。そのためアセチルリン酸は、無機一リン酸副産物の形成を減らすために、ホスファターゼ触媒トランスリン酸化において無機オリゴリン酸に代わる適切な代替物として使用できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0262-1G:
A0262-5G:
A0262-500MG:
A0262-VAR:
A0262-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gábor Tasnádi et al.
Advanced synthesis & catalysis, 360(12), 2394-2401 (2018-10-20)
Undesired product hydrolysis along with large amounts of waste in form of inorganic monophosphate by-product are the main obstacles associated with the use of pyrophosphate in the phosphatase-catalyzed synthesis of phosphate monoesters on large scale. In order to overcome both
Soma Mukhopadhyay et al.
Bioorganic chemistry, 36(2), 65-69 (2008-02-26)
Acetate kinase, a member of the ASKHA (Acetate and Sugar Kinases, Hsp70, Actin) phosphotransferase superfamily is a central enzyme in prokaryotic carbon and energy metabolism. Recently extensive structural and biochemical studies of acetate kinase and related carboxylate kinases have been
Ariel E Mechaly et al.
Structure (London, England : 1993), 25(6), 939-944 (2017-05-30)
Bacterial two-component systems consist of a sensor histidine kinase (HK) and a response regulator (RR). HKs are homodimers that catalyze the autophosphorylation of a histidine residue and the subsequent phosphoryl transfer to its RR partner, triggering an adaptive response. How
Juan Andres Imelio et al.
Bio-protocol, 7(16), e2510-e2510 (2017-08-20)
We have developed protocols to generate site-specific variants of the histidine-kinase DesK and its cognate response regulator DesR, conducive to trapping different signaling states of the proteins. Co-expression of both partners in E. coli, ensuring an excess of the regulator
Sebastian R Schmidl et al.
Nature chemical biology, 15(7), 690-698 (2019-05-22)
Two-component systems (TCSs) are the largest family of multi-step signal transduction pathways and valuable sensors for synthetic biology. However, most TCSs remain uncharacterized or difficult to harness for applications. Major challenges are that many TCS output promoters are unknown, subject