アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(NC(=O)C5CCCN5C(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(C)C)C(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc6ccccc6)C(O)=O
InChI
1S/C112H165N27O36/c1-56(2)48-72(100(163)125-70(37-41-86(148)149)97(160)133-77(111(174)175)51-63-24-14-11-15-25-63)129-103(166)79-28-20-46-138(79)109(172)75(49-62-22-12-10-13-23-62)131-93(156)61(9)121-95(158)68(35-39-84(144)145)123-92(155)60(8)122-102(165)78(55-140)134-98(161)71(38-42-87(150)151)126-101(164)74(53-88(152)153)128-96(159)69(36-40-85(146)147)124-91(154)59(7)120-83(143)54-119-94(157)73(52-82(115)142)130-104(167)80-29-21-47-139(80)110(173)76(50-64-31-33-65(141)34-32-64)132-107(170)89(57(3)4)135-99(162)67(27-16-17-43-113)127-106(169)90(58(5)6)136-105(168)81-30-19-45-137(81)108(171)66(114)26-18-44-118-112(116)117/h10-15,22-25,31-34,56-61,66-81,89-90,140-141H,16-21,26-30,35-55,113-114H2,1-9H3,(H2,115,142)(H,119,157)(H,120,143)(H,121,158)(H,122,165)(H,123,155)(H,124,154)(H,125,163)(H,126,164)(H,127,169)(H,128,159)(H,129,166)(H,130,167)(H,131,156)(H,132,170)(H,133,160)(H,134,161)(H,135,162)(H,136,168)(H,144,145)(H,146,147)(H,148,149)(H,150,151)(H,152,153)(H,174,175)(H4,116,117,118)
InChI Key
ZYDMZKPAPSZILB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... POMC(5443)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0673-EW:
A0673-.5MG-PW:
A0673-VAR:
A0673-.1MG:
A0673-BULK:
A0673-1MG-PW:
A0673-1MG:
A0673-.5MG:
A0673-.1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)