Merck
A7094
Sigma-Aldrich
L-アスパラギン 一水和物
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
別名:
(S)-(+)-2-アミノスクシンアミド酸, (S)-2-アミノコハク酸 4-アミド, L-アスパラギン酸 4-アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723527
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-アスパラギン 一水和物, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
由来生物
non-animal source
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 33.0 to 36.3 °, c = 10 in 6 M HCl
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
mp
233-235 °C (lit.)
溶解性
H2O: 20 mg/mL
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
<0.1% (Ammonia (NH3))
官能基
amide
amine
carboxylic acid
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-アスパラギンは自然に生じるアミノ酸で、種々のタンパク質に見られます。L-アスパラギンは、細胞培養、タンパク質生化学、および窒素代謝に関する研究を含むさまざまな実験研究用途で使用されています。その水溶性とアスパラギン供給源としての役割から、L-アスパラギンは生物学的プロセスや化学合成を研究するための多用途なツールとなっています。 また、タンパク質の安定性、フォールディング、および相互作用にとって、タンパク質中のL-アスパラギン残基が不可欠となる場合があります。
アプリケーション
L-アスパラギンは細胞培養培地に使用され、MEM非必須アミノ酸溶液の1成分です。L-アスパラギンは、ヒト結腸腺癌Caco-2培養細胞およびIEC-6腸上皮培養細胞においてオルニチンデカルボキシラーゼ活性を増強することが示されています。Bacillus subtilis(枯草菌)の胞子発芽は、L-アスパラギンの存在下で増加しています。非動物供給源由来のタンパク質構成アミノ酸であるL-アスパラギンは、治療用組換えタンパク質およびモノクローナル抗体を製造するためのバイオ製造細胞培養システムで使用されます。また、ヒト気道上皮細胞を培養するためのLHC基礎培地の成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アミノ酸L-アスパラギンは、L-アスパラギン酸の構造類似体であり、カルボン酸部分の側鎖がアミド化されて、末端アミン基が生じます。これにより、L-アスパラギンは生理的なpH下で中性になります。ATPの存在下でアスパラギン酸とグルタミンからアスパラギンとグルタミン酸塩が生成される反応において、アスパラギンのアミド基はグルタミンに由来しますIn vivoで、アスパラギンは、アスパラギナーゼにより、アスパラギン酸とNH4+に加水分解されます。アスパラギンは、糖環に至るN-グリコシル結合を介した糖ペプチド結合における重要なアミノ酸でもあります。
特徴および利点
  • 細胞培養および生化学に関する研究に適している
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2530138:
A7094-BULK:
A7094-25G:
A7094-VAR:
A7094-25KG:
A7094-1KG:
A7094-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Handbook of Chem-ical Neu-roanatomy (2014)
Methods in Molecular Medicine, 107 null
Stryer L
Biochemistry (2002)
S R Heller et al.
Journal of biotechnology, 145(4), 334-340 (2010-01-14)
Human prolactin (hPRL) is a 199 aminoacid protein hormone with a wide spectrum of biological activities which is best known for its stimulation of lactation and development of mammary gland. This protein contains only one potential asparagine-linked glycosylation site, which
T Berg et al.
Molecular genetics and metabolism, 73(1), 18-29 (2001-05-15)
Lysosomal alpha-mannosidase (EC 3.2.1.24) is required in the degradation of the asparagine-linked carbohydrates of glycoproteins. Deficiency of this enzyme leads to the lysosomal storage disorder alpha-mannosidosis. As an initial step toward enzyme replacement therapy for alpha-mannosidosis, the human lysosomal alpha-mannosidase