Merck
A8016
Sigma-Aldrich
アデノシン 5′-[β-チオ]二リン酸 三リチウム塩
≥80% (HPLC)
別名:
ADP-β-S, Ado-5′-PP[S], アデノシン-5′-O-(2-チオ二リン酸) 三リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12Li3N5O9P2S
CAS番号:
分子量:
461.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O9P2S.3Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-25(18,19)24-26(20,21)27;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H2,20,21,27);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI Key
CPKFUAYUUSSFFZ-MSQVLRTGSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アデノシン5′-[β-チオ]二リン酸は、AMP依存性酵素系の基質および阻害剤です。アデノシン5′-[β-チオ]二リン酸は、ヒトの食道運動の筋層間制御機構と、一酸化窒素およびそれ以外の神経伝達物質の効果を調べるために使用されます。
アデノシン5′-[β-チオ]二リン酸三リチウム塩は、P2Y12およびP2Y13プリン受容体の発現に対する後角カンナビノイドCB2受容体活性化の影響を研究する目的で、ラットにおいてニューロパチー性疼痛を誘発するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
P2Yレセプタ-のアゴニストです。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のP2 Receptors: P2Y G-Protein Family(P2受容体:P2Y G-タンパク質ファミリー)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
その他情報
非加水分解性のADPアナログです。
基質
AMP依存性の酵素系に対する基質あるいは阻害剤です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A8016-VAR:
A8016-BULK:
A8016-1MG:
A8016-5MG:4548174008409
A8016-25MG:4548174008393
文書ライブラリにアクセスする
B Lecea et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 300(5), G782-G794 (2011-02-19)
The aim of this study was to explore the myenteric mechanisms of control of human esophageal motility and the effect of nitrergic and nonnitrergic neurotransmitters. Human circular esophageal strips were studied in organ baths and with microelectrodes. Responses following electrical
Tibor Kiss
The European journal of neuroscience, 21(8), 2177-2185 (2005-05-05)
Members of the mytilus inhibitory peptide (MIP) family play an important role in the modulation of many physiological processes in molluscs. The signal transduction pathways affected by the MIP effect have not, however, been elucidated. Application of guanosine 5'-[gamma-thio]triphosphate tetralithium
Alexander K Filippov et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(36), 9340-9348 (2006-09-08)
We have shown previously that stimulation of heterologously expressed P2Y1 nucleotide receptors inhibits M-type K+ currents in sympathetic neurons. We now report that activation of endogenous P2Y1 receptors induces inhibition of the M-current in rat CA1/CA3 hippocampal pyramidal cells in
Activation of dorsal horn cannabinoid CB2 receptor suppresses the expression of P2Y 12 and P2Y 13 receptors in neuropathic pain rats
Niu J, et al.
Journal of Neuroinflammation, 14(1), 185-185 (2017)
Gilles Kauffenstein et al.
British journal of pharmacology, 159(3), 576-585 (2010-01-14)
Extracellular nucleotides produce vasodilatation through endothelial P2 receptor activation. As these autacoids are actively metabolized by the ecto-nucleotidase nucleoside triphosphate diphosphohydrolase-1 (NTPDase1), we studied the effects of this cell surface enzyme on nucleotide-dependent vasodilatation. Vascular NTPDase expression and activity were