Merck
A8597
Sigma-Aldrich
1-アミノ-3,3-ジエトキシプロパン
liquid, ≥97%
別名:
3-アミノプロピオンアルデヒドジエチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17NO2
CAS番号:
分子量:
147.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
1-アミノ-3,3-ジエトキシプロパン, ≥97%, liquid
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
liquid
溶解性
water: miscible
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CCOC(CCN)OCC
InChI
1S/C7H17NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI Key
PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-アミノ-3,3-ジエトキシプロパンは、アルギン酸塩およびキトサン系ヒドロゲルの効果的なモジュレーターであり、軟骨再生のための骨髄間質脂肪(BMSC)の送達に使用されます。
アプリケーション
1-アミノ-3,3-ジエトキシプロパンの用途:
  • アルギン酸と併用するヒドロゲルの調製
  • 肝細胞癌細胞培養におけるトランスフェクション研究のためのポリエチレングリコール(PEG)ポリエチレンイミン(PEI)ポリプレックス複合物の生成
  • リポポリプレックス形成のためのpH感受性PEG 誘導体の構成成分
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A8597-BULK:
A8597-VAR:
A8597-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Massimiliano Magro et al.
Amino acids, 51(4), 679-690 (2019-02-07)
The preservation of enzymatic activity is a fundamental requirement for exploiting hybrid nano-bio-conjugates, and the control over protein-nanoparticle interactions, leading to stable and catalytically active hybrids, represents the key for designing new biosensing platforms. In this scenario, surface active maghemite
Caroline R Basso et al.
Talanta, 197, 482-490 (2019-02-18)
A new immunosensor using hybrid nanomaterials for the detection of dengue virus was demonstrated in this work. This immunosensor composed of nanoparticles of γ-Fe2O3(SAMN) modified with MPA- SAMN@MPA was characterized by FTIR spectroscopy, transmission electron microscopy,quartz crystal microbalance, UV-vis and
BMSCs laden injectable amino-diethoxypropane modified alginate-chitosan hydrogel for hyaline cartilage reconstruction
Wan W, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 3(9), 1990-2005 (2015)
Amine-reactive pyridylhydrazone-based PEG reagents for pH-reversible PEI polyplex shielding
Fella C, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 34(4-5), 309-320 (2008)
Pyridylhydrazone-based PEGylation for pH-reversible lipopolyplex shielding
Nie Y, et al.
Biomaterials, 32(3), 858-869 (2011)