製品名
4-クロロ-7-スルホベンゾフラザン アンモニウム塩,
アッセイ
>98%
品質水準
フォーム
powder
色
brown
light yellow
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, dark yellow
蛍光検出
λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5)
λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
N.OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H3ClN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
InChI Key
QFHXPBLOMHGYOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1154-BULK:
C1154-25MG:
C1154-VAR:
C1154-100MG:
C1154-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)