アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
H2O: 25 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].NC1=Nc2c(nc(Sc3ccc(Cl)cc3)n2[C@@H]4O[C@@H]5COP([O-])(=O)O[C@H]5[C@H]4O)C(=O)N1
InChI
1S/C16H15ClN5O7PS.Na/c17-6-1-3-7(4-2-6)31-16-19-9-12(20-15(18)21-13(9)24)22(16)14-10(23)11-8(28-14)5-27-30(25,26)29-11;/h1-4,8,10-11,14,23H,5H2,(H,25,26)(H3,18,20,21,24);/q;+1/p-1/t8-,10-,11-,14-;/m1./s1
InChI Key
REEQGIQRCDWDRA-ZBMQJGODSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C5438-10MG:
C5438-50MG:
C5438-VAR:
C5438-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.