Merck
C6331
Sigma-Aldrich
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride
≥85% purity (HPLC), powder
別名:
NIR-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C30H35N4O5Cl
CAS番号:
分子量:
567.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride, ≥85% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
powder
very dark blue
溶解性
acetonitrile: 1 mg/mL, clear, blue
εmax
27.9 at 662 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C30H35N4O5.ClH/c1-4-32(5-2)21-11-13-23-25(20-31)24-14-12-22(19-27(24)38-26(23)18-21)33(6-3)17-9-7-8-10-30(37)39-34-28(35)15-16-29(34)36;/h11-14,18-19H,4-10,15-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FSUOQVGBXADQGH-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Fluorescent label for amino acids allows for detection of alanine, arginine, glycine, glutamic and aspartic acid in the 0.8-4.5 × 10-18 M range.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C6331-1MG:4548173377179
C6331-BULK:
C6331-VAR:
C6331-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fuchigami, T., et al.
Analytica Chimica Acta, 3, 2670-2670 (1993)