クローン
CD28.2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44 kDa
化学種の反応性
human, rhesus monkey
テクニック
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD28(940)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
5th Workshop: code no. CD28.05.
免疫原
アプリケーション
- Flow cytometry at a dilution of 5μL using 1 × 106 cells
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry (frozen sections)
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
C7831-50TST:
C7831-100TST:
C7831-VAR:
C7831-BULK:
試験成績書(COA)