品質水準
使用法
kit sufficient for 1000 reactions (using 96 multiwell plates)
kit sufficient for 50 reactions (in a 2 mL cuvette)
包装
pkg of 1 kit
保管条件
dry at room temperature
テクニック
flow cytometry: suitable
protein staining: suitable
蛍光検出
λex 490 nm; λem 590 nm (JC-1 dye)
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
fluorometric
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
特徴および利点
- 分離したミトコンドリアの染色、およびミトコンドリアの完全性を評価するための迅速かつ簡便な方法です。
- ミトコンドリア内膜の電気化学的ポテンシャル変化の検出に必要な全ての試薬が入っています。
- ミトコンドリア膜を透過性にすることにより、ミトコンドリアの電気化学ポテンシャルを消散させる抗生物質であるバリノマイシンを含有しています。バリノマイシンはJC-1の凝集を防ぐコントロ-ル試薬として用いることができます。
原理
アナリシスノート
キットの構成要素のみ
- DMSO 1 mL
- JC-1 Assay Buffer 5X 25 mL
- JC-1 Stain 25 μg
- Valinomycin Ready Made 100 μL
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.