Merck
D5417
Sigma-Aldrich
ジカンバ
suitable for plant cell culture, BioReagent
別名:
3,6-ジクロロ-2-メトキシ安息香酸, 3,6-ジクロロ-o-アニス酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
221.04
Beilstein:
2453039
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
mp
112-116 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
IWEDIXLBFLAXBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジカンバ(3,6-ジクロロ-2-メトキシ安息香酸)は、植物成長オーキシン特性を有する有機塩素化合物です
アプリケーション
ジカンバは以下の用途に使用されています。
  • 受粉後のコムギ胚を維持するためのオーキシンとして
  • 培養胚へのMurashige & Skoog(MS)培地栄養補助剤として
  • オオムギ組織培養で体細胞胚発生を誘導するための誘導培地中のオーキシンとして
生物化学的/生理学的作用
ジカンバは、植物の成長オーキシンを模倣する幅広い葉の成長制御物質です。ジカンバは除草剤として使用されており、グリホサート耐性(GR)のオオブタクサに効果的です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
調製ノート
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D5417-1G:
D5417-BULK:
D5417-100MG:
D5417-VAR:
D5417-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of retrotransposition and DNA methylation in barley callus culture
Temel A and Gozukirmizi N
Acta Biologica Hungarica, 64(1), 86-95 (2013)
Interaction of 2, 4-D or dicamba with glufosinate for control of glyphosate-resistant giant ragweed (Ambrosia trifida L.) in glufosinate-resistant maize (Zea mays L.)
Ganie ZA and Jhala AJ
Frontiers in Plant Science, 8, 1207-1207 (2017)
Adsorption of Dicamba herbicide onto a carbon replica obtained from a layered double hydroxide
Pinto MCE
Dalton Transactions, 47(9), 3119-3127 (2018)
Improving the efficiency of isolated microspore culture in six-row spring barley: II-exploring novel growth regulators to maximize embryogenesis and reduce albinism
Esteves P, et al.
Plant Cell Reports, 33(6), 871-879 (2014)
B S Clegg et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 49(5), 2168-2174 (2001-05-23)
A competitive indirect enzyme-linked immunosorbent assay (CI-ELISA) was developed to quantitate the herbicide dicamba (3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid) in water. The CI-ELISA has a detection limit of 2.3 microg L(-1) and a linear working range of 10--10000 microg L(-1) with an IC(50)