詳細
anionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (titration)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +44±2° in H2O(lit.)
分子量
432.57 g/mol
テクニック
electrophoresis: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
不純物
Insoluble matter, passes filter test
≤0.5% Cholic acid
pH
7.5-9.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Al: ≤0.002%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.05%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.010%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.002%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.08 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.10 at 260 in H2O at 0.1 M
SMILES記法
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChI Key
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D5670-25G:
D5670-5G:
D5670-VAR:
D5670-EW:
D5670-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.