製品名
17-吉草酸β-エストラジオール, ≥98%
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
ELISA: suitable
溶解性
acetone: 25 mg/mL, hazy, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCC(=O)OC1CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC12C
InChI
1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3
InChI Key
RSEPBGGWRJCQGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 誘発された異所性子宮筋腫病変に対する組換え色素上皮由来因子(rPEDF)の効果を調べるための、胸腺欠損ヌードマウスにおいて発情周期を同期させるin-vivoアッセイ
- マウスにおけるII型cGMP依存性プロテインキナーゼ(Prkg2)発現に対する卵巣ホルモンの影響の研究
- 乳がんマウスモデルの確立のために胸腺欠損ヌードマウスにおいてエストロゲン依存性腫瘍細胞の増殖を誘発するため
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E1631-5G:
E1631-1G:
E1631-10G:
E1631-VAR:
E1631-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック