product name
8-ヒドロキシ-2′-デオキシグアノシン, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C(NC(N2C3CC(O)C(CO)O3)=O)=C2NC(N)=N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-9-13-7-6(8(18)14-9)12-10(19)15(7)5-1-3(17)4(2-16)20-5/h3-5,16-17H,1-2H2,(H,12,19)(H3,11,13,14,18)
InChI Key
HCAJQHYUCKICQH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 正常または異常妊娠の胎盤における酸化的DNA損傷を電気化学的検出によって分析するための標準物質として
- 電気化学的検出(ECD)測定法を用いた高速液体クロマトグラフィー(HPLC)の標準物質として
- 生コーヒー豆抽出物(GCBE)の潜在的抗酸化活性をin vivo評価するための、HPLCの標準物質および酸化的ストレスの尿中マーカーとして
- LC/MS/MS分析の標準物質として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H5653-BULK:
H5653-1MG:
H5653-VAR:
H5653-5MG-PW:
H5653-5MG:
H5653-1MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research