Merck
HS4426B
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom
natural
無菌性
sterile
特徴
cap external thread
graduations additional graduation mark at 15 mL
包装
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS4426B
パラメーター
11,000 × g max. RCF
キャップ直径
22.4 mm
キャパシティ
15 mL
チューブ直径
17 mm
適合性
suitable for (Centrifugation, vortexing)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
特徴および利点
Conical Tube Volume- 15 mL
Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
Imprinted graduations
Bulk wrap Sterile
Autoclavable