リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
≤0.500 ng/mL EC50
分子量
25 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white
溶解性
water: soluble 0.005-0.010 mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL7(3574)
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I5896-VAR:
I5896-5UG-PW:
I5896-BULK:
I5896-20UG:
I5896-5UG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.