クローン
PM6/248, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
baboon, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-2 μg/mL using human platelets
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA2B(3674)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
I9660-100UL:
I9660-BULK:
I9660-200UL:
I9660-25UL:
I9660-VAR:
試験成績書(COA)