Merck
L0277
Sigma-Aldrich
Cryowareラベル、無地
sheet of 20 labels
別名:
cold storage labels, cryo labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
fabric
white
包装
pkg of 10 sheets
sheet of 20 labels
メーカー/製品名
Nalgene® 5040-0002
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
25 mm × 50 mm
詳細
Durable cloth labels, 1 × 2 in. (25 × 50 mm) for use at ultra-low temperature. Adhere to plastic and cardboard storage boxes without peeling or shrinking.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)